Tisk…
Methyl-3-fluoro-5-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-fluoro-5-hydroxybenzoate
PC901448-1G
APOSPC901448-1GEA 1370 CZK
APOSPC901448-1G
Methyl-3-fluoro-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3-fluoro-5-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698043
CAS číslo: 1072004-32-0