Tisk…
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9014-1G PC9014-5G
APOSPC9014-1GEA 1490 CZK
APOSPC9014-1G APOSPC9014-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C₉H₂F₆N₄
MW: 280,13 g/mol
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084901
CAS číslo: 175276-40-1