Tisk…
7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901298-5G
APOSPC901298-5GEA 2690 CZK
APOSPC901298-5G
7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
MW: 179,1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664429
CAS číslo: 399-67-7