Tisk…
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitro-4-(trifluoromethyl)toluene
PC901215-1G PC901215-250MG PC901215-5G
APOSPC901215-1GEA 1660 CZK
APOSPC901215-1G APOSPC901215-250MG APOSPC901215-5G
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,1300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140172
CAS číslo: 154057-13-3