Tisk…
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline
PC9012-1G PC9012-5G PC9012-10G
APOSPC9012-1GEA 1160 CZK
APOSPC9012-1G APOSPC9012-5G APOSPC9012-10G
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₄ClF₆N
MW: 299,6 g/mol
Bod tání: 46…48 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075104
CAS číslo: 83012-13-9