5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
PC901184-5G
APOSPC901184-5GEA
6680
CZK
APOSPC901184-5G
5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one 96%
5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
Vzorec:
C₇H₅FN₂O MW: 152,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663528 CAS číslo: 1544-75-8 |