Tisk…
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901174-5G
APOSPC901174-5GEA 2570 CZK
APOSPC901174-5G
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268,2100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037774
CAS číslo: 142994-06-7