5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol
PC901130-1G
PC901130-250MG
APOSPC901130-1GEA
4860
CZK
APOSPC901130-1G
APOSPC901130-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one
Vzorec:
C₅H₅FN₂O MW: 128,11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16988103 CAS číslo: 1480-91-7 |