Tisk…
3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901082-1G PC901082-5G PC901082-10G
APOSPC901082-1GEA 4770 CZK
APOSPC901082-1G APOSPC901082-5G APOSPC901082-10G
3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₃FN₂
MW: 180,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07403468
CAS číslo: 93246-54-9