7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901003-1G
PC901003-250MG
APOSPC901003-1GEA
5790
CZK
APOSPC901003-1G
APOSPC901003-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₆F₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11042923 CAS číslo: 71082-51-4 |