Tisk…
2-Ethoxy-6-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900865-25G
APOSPC900865-25GEA 4240 CZK
APOSPC900865-25G
2-Ethoxy-6-fluorophenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664322
CAS číslo: 957062-68-9