Tisk…
2-Bromo-4,5-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900805-100G
APOSPC900805-100GEA 3970 CZK
APOSPC900805-100G
2-Bromo-4,5-difluoroaniline 97%
2-Bromo-4,5-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,0000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112491
CAS číslo: 64695-79-0