Tisk…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900791-100MG PC900791-1G PC900791-250MG
APOSPC900791-100MGEA 6050 CZK
APOSPC900791-100MG APOSPC900791-1G APOSPC900791-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08556202
CAS číslo: 942853-22-7