Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900745-1G PC900745-5G PC900745-10G
APOSPC900745-1GEA 3610 CZK
APOSPC900745-1G APOSPC900745-5G APOSPC900745-10G
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₂FN
MW: 165,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663474
CAS číslo: 72216-04-7