Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900699-1G PC900699-5G
APOSPC900699-1GEA 6420 CZK
APOSPC900699-1G APOSPC900699-5G
2-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
2-(4-Fluorophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663556
CAS číslo: 383128-03-8