Tisk…
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900666-10G PC900666-25G PC900666-5G
APOSPC900666-10GEA 14390 CZK
APOSPC900666-10G APOSPC900666-25G APOSPC900666-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,5500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415564
CAS číslo: 144797-57-9