6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900665-1G
PC900665-5G
APOSPC900665-1GEA
7670
CZK
APOSPC900665-1G
APOSPC900665-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Vzorec:
C₆H₅F₃N₂O Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
2557-79-1 |