8-Fluoro-2-quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
8-Fluoroquinolin-2(1H)-one
PC900635-1G
PC900635-5G
APOSPC900635-1GEA
1700
CZK
APOSPC900635-1G
APOSPC900635-5G
8-Fluoro-2-quinolinol 98%
8-Fluoro-2-quinolinol
Vzorec:
C₉H₆FNO MW: 163,1500 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12026113 CAS číslo: 71738-83-5 |