2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900632-1G
PC900632-5G
APOSPC900632-1GEA
4770
CZK
APOSPC900632-1G
APOSPC900632-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₆F₃NO MW: 177,1200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12026108 CAS číslo: 34486-18-5 |