Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900622-100G PC900622-25G
APOSPC900622-100GEA 10720 CZK
APOSPC900622-100G APOSPC900622-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
MW: 204.0400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973744
CAS číslo: 418762-26-2