Tisk…
5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900592-1G PC900592-5G
APOSPC900592-1GEA 4770 CZK
APOSPC900592-1G APOSPC900592-5G
5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine 96%
5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine
Vzorec: C₉H₁₁FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18089240
CAS číslo: 1287217-79-1