Tisk…
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900591-1G PC900591-5G
APOSPC900591-1GEA 4140 CZK
APOSPC900591-1G APOSPC900591-5G
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine 98%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine
Vzorec: C₁₀H₁₃FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18089239
CAS číslo: 1287218-71-6