Tisk…
6-Fluoro-2-methoxyquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900559-1G PC900559-5G
APOSPC900559-1GEA 4140 CZK
APOSPC900559-1G APOSPC900559-5G
6-Fluoro-2-methoxyquinoline 98%
6-Fluoro-2-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16295129
CAS číslo: 1226808-76-9