Tisk…
3,5-Difluoropyridine-N-oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900556-1G PC900556-5G
APOSPC900556-1GEA 4770 CZK
APOSPC900556-1G APOSPC900556-5G
3,5-Difluoropyridine-N-oxide 98%
3,5-Difluoropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₃F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036156
CAS číslo: 210169-07-6