Tisk…
3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC900555-1G PC900555-5G
APOSPC900555-1GEA 5390 CZK
APOSPC900555-1G APOSPC900555-5G
3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide 98%
3-Bromo-5-fluoropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₃BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036155
CAS číslo: 1221793-60-7