Tisk…
6-Fluoro-2-quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoroquinolin-2(1H)-one
PC900541-1G PC900541-5G
APOSPC900541-1GEA 2980 CZK
APOSPC900541-1G APOSPC900541-5G
6-Fluoro-2-quinolinol 98%
6-Fluoro-2-quinolinol
Vzorec: C₉H₆FNO
MW: 163,1485 g/mol
Bod tání: 270…275 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08236766
CAS číslo: 22614-75-1