Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylamidine hydrochloride
PC9005-10G PC9005-1G
APOSPC9005-10GEA 13460 CZK
APOSPC9005-10G APOSPC9005-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride 95+%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Vzorec: C₉H₇ClF₆N₂
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276604
CAS číslo: 97603-94-6