Tisk…
2-fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900136-10G PC900136-1G PC900136-25G
APOSPC900136-10GEA 10350 CZK
APOSPC900136-10G APOSPC900136-1G APOSPC900136-25G
2-fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₈H₉FN₂O₂
MW: 184.17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 65739-04-0