Tisk…
2-Fluoro-4-methylanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900018-1G PC900018-5G
APOSPC900018-1GEA 612 CZK
APOSPC900018-1G APOSPC900018-5G
2-Fluoro-4-methylanisole 95%
2-Fluoro-4-methylanisole
Vzorec: C₈H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060270
CAS číslo: 399-55-3