Tisk…
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8991-1G PC8991-250MG PC8991-5G
APOSPC8991-1GEA 4630 CZK
APOSPC8991-1G APOSPC8991-250MG APOSPC8991-5G
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₃N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00067866
CAS číslo: 94239-06-2