Tisk…
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydrazinyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC8988-100MG PC8988-1G PC8988-250MG
APOSPC8988-100MGEA 1080 CZK
APOSPC8988-100MG APOSPC8988-1G APOSPC8988-250MG
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,13 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08056340
CAS číslo: 89570-84-3