3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanenitrile
PC8987-1G
PC8987-250MG
APOSPC8987-1GEA
6720
CZK
APOSPC8987-1G
APOSPC8987-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Vzorec:
C₁₀H₈F₃N MW: 199,18 g/mol Bod varu: 86 °C/0,3mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973009 CAS číslo: 95096-06-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |