Tisk…
2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8979-1G PC8979-5G
APOSPC8979-1GEA 5290 CZK
APOSPC8979-1G APOSPC8979-5G
2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₆BrF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235249
CAS číslo: 914636-83-2