Tisk…
Octafluoroadiponitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Perfluorohexane-1,6-dinitrile
PC8976-1G PC8976-5G PC8976-10G
APOSPC8976-1GEA 5960 CZK
APOSPC8976-1G APOSPC8976-5G APOSPC8976-10G
Octafluoroadiponitrile 97%
Octafluoroadiponitrile
Vzorec: C₆F₈N₂
MW: 252,07 g/mol
Bod varu: 61…63 °C
Hustota: 1,4304 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155894
CAS číslo: 376-53-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III