Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8975-25G PC8975-5G
APOSPC8975-25GEA 1040 CZK
APOSPC8975-25G APOSPC8975-5G
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic acid
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂F₄O₂
MW: 194,09 g/mol
Bod tání: 148…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002408
CAS číslo: 652-18-6
EINECS: 435-890-3