2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC8970-1G
PC8970-5G
APOSPC8970-1GEA
1660
CZK
APOSPC8970-1G
APOSPC8970-5G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 96%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ Bod tání: 217…223 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07774132 CAS číslo: 131747-41-6 |