Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC8968-10G PC8968-1G PC8968-5G
APOSPC8968-10GEA 2730 CZK
APOSPC8968-10G APOSPC8968-1G APOSPC8968-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Bod tání: 185…186 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862019
CAS číslo: 505084-58-2