Tisk…
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8967-50MG PC8967-500MG
APOSPC8967-50MGEA 2700 CZK
APOSPC8967-50MG APOSPC8967-500MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Bod tání: 109…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235206
CAS číslo: 796090-24-9