Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8964-1G PC8964-5G
APOSPC8964-1GEA 1620 CZK
APOSPC8964-1G APOSPC8964-5G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Bod tání: 157…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07438043
CAS číslo: 588702-62-9