Tisk…
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8962-1G PC8962-250MG PC8962-5G
APOSPC8962-1GEA 5660 CZK
APOSPC8962-1G APOSPC8962-250MG APOSPC8962-5G
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₇F₃N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235203
CAS číslo: 914636-59-2