Tisk…
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8961-1G PC8961-250MG PC8961-5G
APOSPC8961-1GEA 2900 CZK
APOSPC8961-1G APOSPC8961-250MG APOSPC8961-5G
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06208279
CAS číslo: 16633-50-4