Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8954-1G PC8954-250MG
APOSPC8954-1GEA 14880 CZK
APOSPC8954-1G APOSPC8954-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056286
CAS číslo: 914636-56-9