Tisk…
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8952-1G PC8952-5G PC8952-10G
APOSPC8952-1GEA 1160 CZK
APOSPC8952-1G APOSPC8952-5G APOSPC8952-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod tání: 140…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235194
CAS číslo: 676500-39-3