Tisk…
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8951-1G PC8951-5G PC8951-25G
APOSPC8951-1GEA 1240 CZK
APOSPC8951-1G APOSPC8951-5G APOSPC8951-25G
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod tání: 119…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797917
CAS číslo: 118276-06-5