Tisk…
4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8950-25G PC8950-5G
APOSPC8950-25GEA 5100 CZK
APOSPC8950-25G APOSPC8950-5G
4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde 97%
4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Bod tání: 83…85 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04406687
CAS číslo: 151103-08-1