Tisk…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)phenol, 4-Amino-3-hydroxybenzotrifluoride
PC8948-1G PC8948-5G PC8948-10G PC8948-25G
APOSPC8948-1GEA 1580 CZK
APOSPC8948-1G APOSPC8948-5G APOSPC8948-10G APOSPC8948-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Bod tání: 114…115 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08056279
CAS číslo: 454-82-0