Tisk…
3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8943-1G PC8943-500MG
APOSPC8943-1GEA 705 CZK
APOSPC8943-1G APOSPC8943-500MG
3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Vzorec: C3H7ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663715
CAS číslo: 617718-46-4