Tisk…
3-Fluoro-5-hydroxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-5-pyridinol, 5-Fluoropyridin-3-ol
PC8941-1G PC8941-5G PC8941-250MG
APOSPC8941-1GEA 1120 CZK
APOSPC8941-1G APOSPC8941-5G APOSPC8941-250MG
3-Fluoro-5-hydroxypyridine 97%
3-Fluoro-5-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄FNO
Bod tání: 161…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095199
CAS číslo: 209328-55-2