Tisk…
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8940-1G PC8940-500MG
APOSPC8940-1GEA 14290 CZK
APOSPC8940-1G APOSPC8940-500MG
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12974801
CAS číslo: 184844-96-0