Tisk…
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8938-1G PC8938-5G
APOSPC8938-1GEA 0 CZK
APOSPC8938-1G APOSPC8938-5G
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226284
CAS číslo: 251115-21-6